Få mere at vide
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475447 5 g 5g
15465447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15475447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32697.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75279-53-7
Molekylær formel C8H5ClFN
Molekylvægt (g/mol) 169.583
MDL nummer MFCD01312758
InChI nøgle RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
PubChem CID 2736569
IUPAC navn 2-(4-chlor-2-fluorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 37°C to 41°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 169.59
Procent renhed ≥98%