Få mere at vide
4-chlor-2-fluornitrobenzen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15505916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15505916 25 g 25g
15595906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15505916 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455930250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 700-37-8
Molekylær formel C6H3ClFNO2
Molekylvægt (g/mol) 175.54
MDL nummer MFCD00042211
InChI nøgle PTCPUGKKWNMITF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-chloronitrobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-nitrobenzene, benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro-benzene, 4-chlor-2-fluor-1-nitrobenzol, pubchem1051, acmc-1bl8e, 4-chloro2-fluoronitrobenzene, ksc380m1b
PubChem CID 69691
IUPAC navn 4-chlor-2-fluor-1-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
Smeltepunkt 48,0 °C til 50,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 175.55
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.