Få mere at vide
4-chlor-2-fluorbenzylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303107 1 g 1g
11313107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13488.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202982-63-6 | C7H8Cl2FN | 196.046 g/mol
4-chlor-2-fluorbenzylaminhydrochlorid Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Chloro-2-fluorobenzylamin hydrochloride Det bruges som et primært og sekundært mellemprodukt. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202982-63-6
Molekylær formel C7H8Cl2FN
Molekylvægt (g/mol) 196.046
MDL nummer MFCD00143286
InChI nøgle DFRJZBWKVAXYRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 4-chloro-2-fluorobenzylamine hcl, 4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, chloride, 1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3428, acmc-1cp68, 4-chloro-2-fluoro-benzylamine hydrochloride
PubChem CID 2724909
IUPAC navn (4-chlor-2-fluorphenyl)methanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Smeltepunkt 243°C to 245°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 196.05
Procent renhed 97%