Få mere at vide
4-Chloro-2-fluorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028935
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11401260
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26352.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72235-57-5
Molekylær formel C7H7ClFN
Molekylvægt (g/mol) 159.588
MDL nummer MFCD06212852
InChI nøgle ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724910
IUPAC navn (4-chloro-2-fluorophenyl)methanamine
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorobenzylamine
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 4-chloro-2-fluorobenzylamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine,4-chloro-2-fluoro, benzenemethanamine, 4-chloro-2-fluoro, 1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, 2-fluoro-4-chlorobenzylamine, rarechem al bw 0773, timtec-bb sbb003972
Formel vægt 159.59
Procent renhed 97%