Få mere at vide
4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402180
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402180 10 g 10g
11492170 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402180 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28872.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som mellemprodukter til farmaceutiske og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som mellemprodukter til farmaceutiske og agrokemikalier
.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160591-91-3
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.362
MDL nummer MFCD02684293
InChI nøgle YBNDRTRLXPEWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenylboronicacid, 2-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl-boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid, b-4-chloro-2-fluorophenyl, pubchem5034, 4-chloro-2-fluoro-phenyl boronic acid
PubChem CID 4193595
IUPAC navn (4-chlor-2-fluorphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 246°C to 250°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 174.37
Procent renhed 97%