Få mere at vide
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde, 99%
Artikelnummer. 11984801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11984801 25 g Glasflaske 25g
10710961 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290620250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61072-56-8 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61072-56-8
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
InChI nøgle UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985
PubChem CID 2724908
IUPAC navn 4-chlor-2-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 58.0°C to 61.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H3(F)CHO
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 158.56
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.