Få mere at vide
4-chlor-2-fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413147
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413147 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11413147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16110.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61072-56-8 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
4-chlor-2-fluorbenzaldehyd anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-chlor-2-fluorbenzaldehyd anvendes som
farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
CAS 61072-56-8
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Molekylær formel C7H4ClFO
MDL nummer MFCD00143282
Mængde 10 g
Beilstein 3537705
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O
IUPAC navn 4-chlor-2-fluorbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 158.556
PubChem CID 2724908
Formel vægt 158.56
Procent renhed 98%