Få mere at vide
4-chlor-2-fluor-6-iodanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058484
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348606
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17658.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 216393-67-8 | C6H4ClFIN | 271.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216393-67-8
Molekylær formel C6H4ClFIN
Molekylvægt (g/mol) 271.46
MDL nummer MFCD01318122
InChI nøgle SSNQXCONXNVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,4-chloro-2-fluoro-6-iodo, pubchem2962, 2-fluoro-4-chloro-6-iodoaniline, 2-iodo-4-chloro-6-fluoroaniline, 4-chloro-2-fluoro-6-iodo-phenylamine, 4-chloranyl-2-fluoranyl-6-iodanyl-aniline
PubChem CID 2773650
IUPAC navn 4-chlor-2-fluor-6-iodanilin
SMIL NC1=C(I)C=C(Cl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 271.46
Procent renhed 96%