Få mere at vide
4-klor-2-fluor-6-iodonanilin, 96%
Artikelnummer. 11358606
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358606 5 g 5g
11348606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17658.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 216393-67-8 | C6H4ClFIN | 271,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 216393-67-8
Molekylær formel C6H4ClFIN
Molekylvægt (g/mol) 271.46
MDL nummer MFCD01318122
InChI nøgle SSNQXCONXNVTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,4-chloro-2-fluoro-6-iodo, pubchem2962, 2-fluoro-4-chloro-6-iodoaniline, 2-iodo-4-chloro-6-fluoroaniline, 4-chloro-2-fluoro-6-iodo-phenylamine, 4-chloranyl-2-fluoranyl-6-iodanyl-aniline
PubChem CID 2773650
IUPAC navn 4-chlor-2-fluor-6-iodanilin
SMIL NC1=C(I)C=C(Cl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 271.46
Procent renhed 96%