Få mere at vide
4-chlor-2-fluor-5-nitrotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306394 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10306394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426010050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 18349-11-6 | C7H5ClFNO2 | 189,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
CAS 18349-11-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42,0 °C til 45,0 °C
Farve Gul til Brun
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5ClFNO2
MDL nummer MFCD00134231
Mængde 5 g
Synonym 4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro, benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, benzene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, acmc-1c7av, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-toluene, buttpark 146\15-31, 2-chloro-4-floro-5-methylnitrobenzene, 2-chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene
InChI nøgle SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(Cl)C=C1F)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 1-chlor-5-fluor-4-methyl-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 189.57
PubChem CID 87593
Formel vægt 189.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk masse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.