Få mere at vide
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438428
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438428 5 g 5g
15448428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61841.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18349-11-6
Molekylær formel C7H5ClFNO2
Molekylvægt (g/mol) 189.57
MDL nummer MFCD00134231
InChI nøgle SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87593
IUPAC navn 1-chlor-5-fluor-4-methyl-2-nitrobenzen
SMIL CC1=CC(=C(Cl)C=C1F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Smeltepunkt 42°C to 45°C
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 5 g
Synonym 4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro, benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, benzene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, acmc-1c7av, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-toluene, buttpark 146\15-31, 2-chloro-4-floro-5-methylnitrobenzene, 2-chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene
Formel vægt 189.57
Procent renhed 98%