Få mere at vide
4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 98%
Artikelnummer. 11385259
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385259 25 g 25g
11375259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19376.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6797-79-1 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6797-79-1
Molekylær formel C6H3ClFI
Molekylvægt (g/mol) 256.44
MDL nummer MFCD00079729
InChI nøgle RSTFBOIFYXJIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluoroiodobenzene, 2-fluoro-4-chloroiodobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene, 4-chloro-2-fluoro-1-iodo-benzene, 4-chloro-2-fluoro-iodobenzene, pubchem3435, acmc-1b71k, 2-iodo-5-chlorofluorobenzene, 2-iodo-5-chlorofluoro benzene, 3-fluoro-4-iodophenyl chloride
PubChem CID 2736562
IUPAC navn 4-chlor-2-fluor-1-iodbenzen
SMIL FC1=C(I)C=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene
Tæthed 1.98
Kogepunkt 217°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.606
Mængde 25 g
Beilstein 6288419
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 256.45
Procent renhed 98%