Få mere at vide
4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11495980
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495980 1 g 1g
11405990 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495980 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26556.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 196194-58-8 | C7H3ClF2O2 | 192.546 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196194-58-8
Molekylær formel C7H3ClF2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.546
MDL nummer MFCD06203570
InChI nøgle ZCJKTGPZLLGECQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17750684
IUPAC navn 4-chlor-2,6-difluorbenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 183°C to 186°C
Mængde 1 g
Synonym benzoic acid, 4-chloro-2,6-difluoro, acmc-20aglx, 4-chloro-2,6-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-chloro-2,6-difluoro, 4-chloranyl-2,6-bis fluoranyl benzoic acid
Formel vægt 192.55
Procent renhed 97%