Få mere at vide
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435467
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15435467
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32711.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017777-45-5
Molekylær formel C8H5ClF2O
Molekylvægt (g/mol) 190.574
MDL nummer MFCD09832259
InChI nøgle VEZAUYYYYPJSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethanone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-chloro-2,6-difluorobenzene
PubChem CID 46737501
IUPAC navn 1-(4-chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 5 g
Formel vægt 190.58
Procent renhed 97%