Få mere at vide
4-klor-2,5-dimethoxyanilin, 98%
Artikelnummer. 11376836
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376836 100 g 100g
11366836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04202.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 6358-64-1 | C8H10ClNO2 | 187,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6358-64-1
Molekylær formel C8H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 187.62
MDL nummer MFCD00014893
InChI nøgle YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
PubChem CID 22833
IUPAC navn 4-chlor-2,5-dimethoxyanilin
SMIL COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Smeltepunkt 118 °C til 121 °C
Flammepunkt 163 °C (325 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 880445
Formel vægt 187.63
Procent renhed 98%