Få mere at vide
4-chlor-2,5-dimethoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-chloro-2, 5-dimethoxyaniline |
| CAS | 6358-64-1 |
| Smeltepunkt | 118 °C til 120 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Flammepunkt | 163 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C8H10ClNO2 |
| MDL nummer | MFCD00014893 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /