Få mere at vide
4-chlor-2,5-difluorbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10780771 10 g Glasflaske 10g
10488613 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780771 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309690100
Kemiske identifikatorer
CAS 132794-07-1
Molekylær formel C7H2ClF2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.54
MDL nummer MFCD00077480
InChI nøgle PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,5-difluoro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2,5-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2,5-difluoro, pubchem1367, intermediates-zcf02018, acmc-1c2s0, 2,5-difluoro-4-chlorobenzoicacid, attercop-chm at136451, 2,5-difluoro-4-chloro-benzoic acid
PubChem CID 2733274
IUPAC navn 4-chlor-2,5-difluorbenzoesyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 153°C to 158°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H2F2(COOH)
Mængde 10 g
Formel vægt 192.55
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver