Få mere at vide
4-Chloro-2-(4-chlorobenzoyl)-1-(4-methoxyphenyl)hydrazide Benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-2-(4-chlorobenzoyl)-1-(4-methoxyphenyl)hydrazide Benzoic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16Cl2N2O3/c1-28-19-12-10-18(11-13-19)25(21(27)15-4-8-17(23)9-5-15)24-20(26)14-2-6-16(22)7-3-14/h2-13H,1H3,(H,24,26) |
| Formel vægt | 414.0538 |
| Procent renhed | >95% |