Få mere at vide
4-chlor-1-methyl-1H-pyrazol-3-carbaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10581322
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581322 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10089321 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10245614 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10581322 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF03946DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175204-81-6
Molekylær formel C5H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 144.56
MDL nummer MFCD00103234
InChI nøgle MLGDASSMRFJUMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2782153
SMIL CN1C=C(Cl)C(C=O)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-chlor-1-methylpyrazol-3-carbaldehyd
Formel vægt 144.56
Procent renhed 95%