Få mere at vide
4-Chloro-1-butanol (Technical Grade), TRC
Artikelnummer. 30137544
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137544 50 g
30133994 100 g
30003467 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36783050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-51-8
Molekylær formel C4 H9 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 108.5667
Synonym 1-Chloro-4-butanol, 2-(2-Chloroethyl)ethanol, 4-Chloro-1-butanol, 4-Chloro-1-hydroxybutane, 4-Chlorobutanol, NSC 10810, Tetramethylene chlorohydrin, ω-Chlorobutanol
IUPAC navn 4-chlorobutan-1-ol
SMIL OCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-butanol (Technical Grade)
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Formel vægt 108.0342