Få mere at vide
4-chlor-1-butanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396766
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11396766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04042.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
4-Chloro-1-butanol anvendes som intern standard i analysen af genotoksiske urenheder i aktive farmaceutiske ingredienser ved GC-MS teknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chloro-1-butanol anvendes som en intern standard i analysen af
genotoksiske urenheder i aktive farmaceutiske ingredienser ved GC-MS teknik.
Opløselighed Opløselig i methanol, chloroform og
dimethylsufoxid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-51-8
Molekylær formel C4H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 108.57
MDL nummer MFCD00002967
InChI nøgle HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC navn 4-chlorbutan-1-ol
SMIL OCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-butanol
Tæthed 1.089
Kogepunkt 50°C to 52°C (1 mmHg)
Flammepunkt 36°C (97°F)
Lineær formel Cl(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.457
Mængde 250 g
Beilstein 1731408
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,chloroform,and dimethyl sufoxide.
Formel vægt 108.57
Procent renhed 85%
Grad Teknisk