Få mere at vide
4-chlor-1-butanol, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386766
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386766 50 g 50g
11396766 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04042.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
4-Chloro-1-butanol anvendes som intern standard i analysen af genotoksiske urenheder i aktive farmaceutiske ingredienser ved GC-MS teknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Chloro-1-butanol anvendes som en intern standard i analysen af
genotoksiske urenheder i aktive farmaceutiske ingredienser ved GC-MS teknik.
Opløselighed Opløselig i methanol, chloroform og
dimethylsufoxid.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-51-8
Molekylær formel C4H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 108.57
MDL nummer MFCD00002967
InChI nøgle HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC navn 4-chlorbutan-1-ol
SMIL OCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-butanol
Tæthed 1.089
Kogepunkt 50°C to 52°C (1 mmHg)
Flammepunkt 36°C (97°F)
Lineær formel Cl(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.457
Mængde 50 g
Beilstein 1731408
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,chloroform,and dimethyl sufoxide.
Formel vægt 108.57
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-1-butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-1-butanol