Få mere at vide
4-Chloro-1-butanol, 85%, balance THF and HCl
Artikelnummer. 10499232 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499232 10 g Glasflaske 10g
10634082 100 g Glasflaske 100g
10118033 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499232 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356310100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-51-8
Molekylær formel C4H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 108.57
MDL nummer MFCD00002967
InChI nøgle HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC navn 4-chlorbutan-1-ol
SMIL OCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1-butanol
Navn note Balance THF and HCl
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0890g/mL
Kogepunkt 58.0°C to 60.0°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 36°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)4OH
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4560
Mængde 10 g
Beilstein 01, II, 398
Specifik vægtfylde 1.089
Formel vægt 108.57
Procent renhed 85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-1-butanol, balance THF and HCl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.