Få mere at vide
4-chlor-1,2-difluorbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748153
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10748153 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10748153 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01824EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-1, 2-difluorobenzene
CAS 696-02-6
CAS min % 97.0
Tæthed 1.35g/mL
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C6H3ClF2
MDL nummer MFCD00042572
Mængde 10 g
Synonym 1-chloro-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorochlorobenzene, 4-chloro-1,2-difluoro-benzene, benzene, 4-chloro-1,2-difluoro, pubchem3417, 3,4-diflurochlorobenzene, acmc-209o9n, ksc493g2d, 3,4-difluoro-1-chlorobenzene
InChI nøgle OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F
IUPAC navn 4-chlor-1,2-difluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 148.537
PubChem CID 136519
Formel vægt 148.54
Procent renhed 97%