Få mere at vide
(4-Carboxybutyl)triphenylfosfoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11449882
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449882 500 g 500g
11429882 25 g 25g
11439882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449882 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12023.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17814-85-6 | C23H24BrO2P | 443,32 g/mol
Phosphoniumsalt er et nøglemellemprodukt til fremstilling af nogle typer prostaglandiner, som efterfølgende bruges som aktive ingredienser i både humane og veterinære lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phosphoniumsalt er et nøglemellemprodukt til fremstilling af nogle
typer prostaglandiner, som efterfølgende bruges som aktive ingredienser i både humane og veterinære lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, methanol og opløseligt vand. Uopløseligt i toluen og hexan.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17814-85-6
Molekylær formel C23H24BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 443.32
MDL nummer MFCD00011906
InChI nøgle MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 161236
IUPAC navn 4-carboxybutyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 205 °C til 209 °C
Flammepunkt 195 °C (383 °F)
Lineær formel HO2C(CH2)4P(C6H5)3Br
Mængde 500 g
Beilstein 3586477
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, methanol og opløseligt vand. Uopløselig i toluen og hexan.
Formel vægt 443.33
Procent renhed 98%