Få mere at vide
4-carboxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462338
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462338 10 g 10g
11472338 50 g 50g
11482338 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15277.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-66-9 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
4-Carboxybenzaldehyd er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af tereptalsyre. Det er blevet brugt som reagens under esterificering af 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl for at give 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-formylbenzoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Carboxybenzaldehyd er et vigtigt mellemprodukt i syntesen af terepthalsyre. Det er blevet brugt som reagens under esterificering af 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl for at give 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-formylbenzoat.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, DMSO, ether og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares væk fra luft og stærke baser. Luftfølsom. Inkompatibel med baser og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-66-9
Molekylær formel C8H6O3
Molekylvægt (g/mol) 150.133
MDL nummer MFCD00006951
InChI nøgle GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
PubChem CID 12088
IUPAC navn 4-formylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxybenzaldehyde
Smeltepunkt ∼245°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 471734
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,DMSO,ether,and chloroform.
Formel vægt 150.13
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Carboxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-formyl-benzoic acid