Få mere at vide
4-Carboxybenzaldehyde, 96%
Artikelnummer. 10786561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10786561 100 g Glasflaske 100g
10245580 5 g Glasflaske 5g
10497930 25 g Glasflaske 25g
10004103 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10786561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154581000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-66-9 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-66-9
Molekylær formel C8H6O3
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00006951
InChI nøgle GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
PubChem CID 12088
IUPAC navn 4-formylbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxybenzaldehyde
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 247°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CC6H4CHO
Mængde 100 g
Beilstein 10, 671
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 150.13
Procent renhed 96%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Carboxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.