Få mere at vide
4-carboxy-3-fluorbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440038
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15440038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53285.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120153-08-4 | C7H6BFO4 | 183.929 g/mol
4-Carboxy-3-fluorbenzenboronsyre anvendes som mellemprodukter. Bruges også i koblingsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-carboxy-3-fluorbenzenboronsyre anvendes som mellemprodukter. Bruges også i koblingsreaktionen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120153-08-4
Molekylær formel C7H6BFO4
Molekylvægt (g/mol) 183.929
MDL nummer MFCD01114671
InChI nøgle CZDWJVSOQOMYGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxy-3-fluorophenylboronic acid, 4-carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl-2-fluorobenzoic acid, 4-carboxy-3-fluorophenyl boronic acid, benzoic acid, 4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxyphenylboronic acid, pubchem5148, acmc-209a6f, benzoic acid,4-borono-2-fluoro, 3-fluoro-4-carboxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2763201
IUPAC navn 4-bor-2-fluorbenzoesyre
SMIL B(C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 236°C to 240°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 183.93
Procent renhed 98%