Få mere at vide
4-carboxy-3-fluorbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Carboxy-3-fluorbenzenboronsyre anvendes som mellemprodukter. Bruges også i koblingsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-carboxy-3-fluorbenzenboronsyre anvendes som mellemprodukter. Bruges også i koblingsreaktionen.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 236°C to 240°C |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 183.93 |
| Procent renhed | 98% |