missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Butylamino)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30138368
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138368 5 g
30133753 10 g
17913935 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138368 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6894455G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4740-24-3
Molekylær formel C11 H15 N O2
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Synonym 4-(Butylamino)benzoic acid, Tetracaine Hydrochloride Imp. B (EP), Benzoic acid, 4-(butylamino)-, Benzoic acid, p-(butylamino)- (6CI,7CI,8CI), NSC 44300, p-Butylaminobenzoic acid
IUPAC navn 4-(butylamino)benzoic acid
SMIL CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Butylamino)benzoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
Formel vægt 193.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.