Få mere at vide
4-butyl-2-methylanilin, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2701320
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10477242
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01607DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 72072-16-3
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.264
MDL nummer MFCD00190660
InChI nøgle JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 577772
IUPAC navn 4-butyl-2-methylanilin
SMIL CCCCC1=CC(=C(C=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butyl-2-methylaniline
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl
Formel vægt 163.26
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk