Få mere at vide
4-butyl-2-methylanilin, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692833
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10692833 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10477242 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692833 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01607EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 72072-16-3
Molekylær formel C11H17N
Molekylvægt (g/mol) 163.264
MDL nummer MFCD00190660
InChI nøgle JTXOXRXZCAMPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 577772
IUPAC navn 4-butyl-2-methylanilin
SMIL CCCCC1=CC(=C(C=C1)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butyl-2-methylaniline
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Synonym benzenamine,4-butyl-2-methyl, 2-methyl-4-butylaniline, 4-butyl-2-methyl-aniline, 4-n-butyl-2-methylaniline, 4-butyl-2-methylphenylamine, #, benzenamine, 4-butyl-2-methyl
Formel vægt 163.26
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk