Få mere at vide
4-butoxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10124750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10124750 10 g Glasflaske 10g
10608824 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10124750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218370100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5736-88-9
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00003389
InChI nøgle XHWMNHADTZZHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-butoxy, 4-n-butoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-butoxy, 4-butoxy-benzaldehyde, p-n-butoxybenzaldehyde, 4-n-butyloxybenzaldehyde, acmc-209lxn, p-n-butoxy benzaldehyde, 4-butoxybenzaldehyde
PubChem CID 79813
IUPAC navn 4-butoxybenzaldehyd
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Butoxybenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Rød til gul
Kogepunkt 148 °C til 149 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)3OC6H4CHO
Brydningsindeks 1,5390 til 1,541
Mængde 10 g
Beilstein 08, II, 67
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske