Få mere at vide
4-Bromoveratrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419033
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419033 100 g 100g
11409033 25 g 25g
11429033 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11133.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217.062 g/mol
4-Brom-1,2-dimethoxybenzen er en metabolit af brombenzen med en katekoldel i understrukturen. Det kan også bruges som et redox-shuttle-additiv, hovedsagelig en komponent i lithium-batterier, der forbruger overskydende strøm under overopladning. Og også brugt i syntesen af isoquinolinalkaloidet (-)-mesembrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brom-1,2-dimethoxybenzen er en metabolit af brombenzen med en katekoldel i understrukturen. Det kan også bruges som et redox-shuttle-additiv, hovedsagelig en komponent i lithium-batterier, der forbruger overskydende strøm under overopladning. Og også brugt i syntesen af isoquinolinalkaloidet (-)-mesembrin.
Opløselighed
Opløselig i benzen, ether, toluen.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2859-78-1
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.062
MDL nummer MFCD00008381
InChI nøgle KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
IUPAC navn 4-brom-1,2-dimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoveratrole
Tæthed 1.51
Kogepunkt 255°C to 256°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Brydningsindeks 1.573
Mængde 100 g
Beilstein 2046884
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,ether,toluene.
Formel vægt 217.06
Procent renhed 97%