Få mere at vide
4-bromoveratrole, 97%
Artikelnummer. 11409033
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409033 25 g 25g
11419033 100 g 100g
11429033 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409033 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11133.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217,062 g/mol
4-Brom-1,2-dimethoxybenzen er en metabolit af brombenzen med en katekoldel i understrukturen. Det kan også bruges som et redox-shuttle-additiv, hovedsagelig en komponent i lithium-batterier, der forbruger overskydende strøm under overopladning. Og også brugt i syntesen af isoquinolinalkaloidet (-)-mesembrin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Brom-1,2-dimethoxybenzen er en metabolit af brombenzen med en katekoldel i understrukturen. Det kan også bruges som et redox-shuttle-additiv, hovedsagelig en komponent i lithium-batterier, der forbruger overskydende strøm under overopladning. Og også brugt i syntesen af isoquinolinalkaloidet (-)-mesembrin.
Opløselighed
Opløselig i benzen, ether, toluen.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2859-78-1
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.062
MDL nummer MFCD00008381
InChI nøgle KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
IUPAC navn 4-brom-1,2-dimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoveratrole
Tæthed 1.51
Kogepunkt 255 °C til 256 °C
Flammepunkt 109 °C (228 °F)
Brydningsindeks 1.573
Mængde 25 g
Beilstein 2046884
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, æter, toluen.
Formel vægt 217.06
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.