Få mere at vide
4-bromoveratrole, 97%
Artikelnummer. 10500332 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10500332 5 g Glasflaske 5g
10489010 25 g Glasflaske 25g
10223990 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10500332 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 107540050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 2859-78-1 | C8H9BrO2 | 217,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2859-78-1
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD00008381
InChI nøgle KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoveratrole, 1-bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-dimethoxybromobenzene, p-bromoveratrole, benzene, 4-bromo-1,2-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl bromide, 4-bromo-1,2-dimethoxy-benzene, 1,2-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromocatechol dimethyl ether, 4-bromoveratrol
PubChem CID 76114
IUPAC navn 4-brom-1,2-dimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromoveratrole
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5000g/mL
Kogepunkt 255 °C til 256 °C
Flammepunkt 109 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(OCH3)2
Brydningsindeks 1,5720 til 1,574
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.5
Formel vægt 217.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromoveratrole
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.