Få mere at vide
4'-Bromovalerophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411557 5 g 5g
11421557 25 g 25g
11431557 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24979.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7295-44-5
Molekylær formel C11H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 241.128
MDL nummer MFCD00000107
InChI nøgle STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromovalerophenone, 1-4-bromophenyl pentan-1-one, p-bromophenyl butyl ketone, p-bromovalerophenone, 1-pentanone, 1-4-bromophenyl, 4-bromovalerophenone, 1-bromo-4-pentanoylbenzene, 1-4-bromophenyl-1-pentanone, acmc-20ammf, 4;-bromovalerophenone
PubChem CID 81717
IUPAC navn 1-(4-bromophenyl)pentan-1-one
SMIL CCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromovalerophenone
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Kogepunkt 168°C to 169°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 241.14
Procent renhed 98%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.