Få mere at vide
4-bromotoluen, 98%
Artikelnummer. 11482528
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482528 500 g 500g
11324769 25 g 25g
11472528 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15843.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171,04 g/mol
4-Bromtoluen blev anvendt i syntesen af ketoner ved Cu/Pd-katalyseret decarboxylativ krydskoblingsreaktion. 4-Bromtoluen gennemgår Heck-reaktion med styren i nærvær af in situ-genererede palladiumkomplekser af phosphin-funktionaliserede N-heterocykliske carben-ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromtoluen blev anvendt i syntesen af ketoner ved Cu/Pd-katalyseret decarboxylativ krydskoblingsreaktion. 4-Bromtoluen gennemgår Heck-reaktion med styren i nærvær af in situ-genererede palladiumkomplekser af phosphin-funktionaliserede N-heterocykliske carben-ligander.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-38-7
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000109
InChI nøgle ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC navn 1-brom-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Bromotoluene
Smeltepunkt 26 °C til 29 °C
Tæthed 1.41
Kogepunkt 183 °C til 184 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Mængde 500 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i methanol.
Formel vægt 171.04
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.