Få mere at vide
4-Bromotoluene, 98%
Artikelnummer. 11472528
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11472528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15843.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
4-Bromtoluen blev anvendt i syntesen af ketoner ved Cu/Pd-katalyseret decarboxylativ krydskoblingsreaktion. 4-Bromtoluen gennemgår Heck-reaktion med styren i nærvær af in situ-genererede palladiumkomplekser af phosphin-funktionaliserede N-heterocykliske carben-ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromtoluen blev anvendt i syntesen af ketoner ved Cu/Pd-katalyseret decarboxylativ krydskoblingsreaktion. 4-Bromtoluen gennemgår Heck-reaktion med styren i nærvær af in situ-genererede palladiumkomplekser af phosphin-funktionaliserede N-heterocykliske carben-ligander.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-38-7
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000109
InChI nøgle ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC navn 1-brom-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromotoluene
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Tæthed 1.41
Kogepunkt 183°C to 184°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vægt 171.04
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: p-Bromotoluene