Få mere at vide
4-bromotoluen, 98%
Artikelnummer. 11324769
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324769 25 g 25g
11472528 100 g 100g
11482528 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15843.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171,04 g/mol
4-Bromtoluen blev anvendt i syntesen af ketoner ved Cu/Pd-katalyseret decarboxylativ krydskoblingsreaktion. 4-Bromtoluen gennemgår Heck-reaktion med styren i nærvær af in situ-genererede palladiumkomplekser af phosphin-funktionaliserede N-heterocykliske carben-ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromtoluen blev anvendt i syntesen af ketoner ved Cu/Pd-katalyseret decarboxylativ krydskoblingsreaktion. 4-Bromtoluen gennemgår Heck-reaktion med styren i nærvær af in situ-genererede palladiumkomplekser af phosphin-funktionaliserede N-heterocykliske carben-ligander.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-38-7
Molekylær formel C7H7Br
Molekylvægt (g/mol) 171.04
MDL nummer MFCD00000109
InChI nøgle ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC navn 1-brom-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromotoluene
Smeltepunkt 26°C to 29°C
Tæthed 1.41
Kogepunkt 183°C to 184°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1903636
Merck Index 14,1439
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vægt 171.04
Procent renhed 98%