Få mere at vide
4-bromothiophen-2-carboxaldehyd, 96%
Artikelnummer. 11490893
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11490893 100 g 100g
11470893 5 g 5g
11480893 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11490893 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13304.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Add to basket
CAS: 18791-75-8 | C5H3BrOS | 191,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18791-75-8
Molekylær formel C5H3BrOS
Molekylvægt (g/mol) 191.04
MDL nummer MFCD00005431
InChI nøgle PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
PubChem CID 87792
IUPAC navn 4-bromthiophen-2-carbaldehyd
SMIL BrC1=CSC(C=O)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 44 °C til 48 °C
Kogepunkt 114 °C til 115 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 191.05
Procent renhed 96%