Få mere at vide
4-Bromothiobenzamid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Bromothiobenzamide |
| Smeltepunkt | 139°C to 143°C |
| Farve | Brun til hvid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 216.1 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |