Få mere at vide
4-Bromothiobenzamid, 97%
Artikelnummer. 15462358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462358 1 g 1g
15472358 5 g 5g
15482358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55956.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26197-93-3 | C7H6BrNS | 216,096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26197-93-3
Molekylær formel C7H6BrNS
Molekylvægt (g/mol) 216.096
MDL nummer MFCD04114360
InChI nøgle AIPANIYQEBQYGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromothiobenzamide, 4-bromo-thiobenzamide, p-bromothiobenzamide, 4-bromobenzothioamide, benzenecarbothioamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-carbothioamide, amino 4-bromophenyl methane-1-thione, acmc-1cehr, 4-bromanylbenzenecarbothioamide
PubChem CID 1549289
IUPAC navn 4-brombenzencarbothioamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=S)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromothiobenzamide
Smeltepunkt 139°C to 143°C
Farve Brun til hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 216.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof