Få mere at vide
4-Bromostyrene oxide, 96%
Artikelnummer. 10492054 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492054 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10492054 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426300050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32017-76-8 | C8H7BrO | 199.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromostyrene oxide
CAS 32017-76-8
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 26.0°C to 27.0°C
Farve White to Yellow
Tæthed 1.5040g/mL
Kogepunkt 91.0°C to 93.0°C (2.0 mmHg)
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H7BrO
MDL nummer MFCD01656787
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.504
Synonym 2-4-bromophenyl oxirane, p-bromostyrene oxide, 4-bromostyrene oxide, oxirane, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl oxirane, p-bromostyrene 7,8-oxide, oxirane, p-bromophenyl, ccris 825, 1-bromo-4-epoxyethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-epoxyethyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents (alkanes,,methylene chloride,ethanol,2-propanol,acetone)
InChI nøgle NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C(O1)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC navn 2-(4-bromophenyl)oxirane
Molekylvægt (g/mol) 199.04
PubChem CID 119460
Formel vægt 199.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystals or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromostyrene oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.