Få mere at vide
4-Bromostyrene, 98%, stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11459006
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11459006
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17896.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
4-Bromostyren anvendes i vid udstrækning i syntesen af nitroolefiner ved alkenkrydsmetatese. Det spiller en vigtig rolle i Heck-reaktionen på syntesen af poly(1,4-phenylenvinylen). Det er ansat i strukturaktivitetsforhold (SAR) undersøgelse af de kemiske og biokemiske egenskaber af vinylgruppen af styren. Det bruges også til at undersøge den fotokemiske vækst af Br-terminerede selvsamlede monolag. Det er også involveret i syntesen af silsesquioxaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromostyren anvendes i vid udstrækning i syntesen af nitroolefiner ved alkenkrydsmetatese. Det spiller en vigtig rolle i Heck-reaktionen på syntesen af poly(1,4-phenylenvinylen). Det bruges i strukturaktivitetsforhold (SAR) undersøgelse af de kemiske og biokemiske egenskaber af vinylgruppen af styren. Det bruges også til at undersøge den fotokemiske vækst af Br-terminerede selvsamlede monolag. Det er også involveret i syntesen af silsesquioxaner.
Opløselighed Blandbar med ethanol, ether og benzen
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler og halogener. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-82-9
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
MDL nummer MFCD00000110
InChI nøgle WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC navn 1-brom-4-ethenylbenzen
SMIL BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromostyrene
Navn note stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt 3°C to 6°C
Tæthed 1.4
Kogepunkt 88°C to 89°C (16 mmHg)
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.594
Mængde 25 g
Beilstein 1634204
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether and benzene.
Formel vægt 183.05
Procent renhed 98%