Få mere at vide
4-bromostyren, 98%, stikk. med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11443508
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443508 5 g 5g
11459006 25 g 25g
11469006 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17896.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183,05 g/mol
4-Bromostyren anvendes i vid udstrækning i syntesen af nitroolefiner ved alkenkrydsmetatese. Det spiller en vigtig rolle i Heck-reaktionen på syntesen af poly(1,4-phenylenvinylen). Det er ansat i strukturaktivitetsforhold (SAR) undersøgelse af de kemiske og biokemiske egenskaber af vinylgruppen af styren. Det bruges også til at undersøge den fotokemiske vækst af Br-terminerede selvsamlede monolag. Det er også involveret i syntesen af silsesquioxaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Bromostyren anvendes i vid udstrækning i syntesen af nitroolefiner ved alkenkrydsmetatese. Det spiller en vigtig rolle i Heck-reaktionen på syntesen af poly(1,4-phenylenvinylen). Det bruges i strukturaktivitetsforhold (SAR) undersøgelse af de kemiske og biokemiske egenskaber af vinylgruppen af styren. Det bruges også til at undersøge den fotokemiske vækst af Br-terminerede selvsamlede monolag. Det er også involveret i syntesen af silsesquioxaner.
Opløselighed Blandbar med ethanol, ether og benzen
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler og halogener. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-82-9
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
MDL nummer MFCD00000110
InChI nøgle WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC navn 1-brom-4-ethenylbenzen
SMIL BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromostyrene
Navn note stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt 3 °C til 6 °C
Tæthed 1.4
Kogepunkt 88 °C til 89 °C (16 mmHg)
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Brydningsindeks 1.594
Mængde 5 g
Beilstein 1634204
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, ether og benzen.
Formel vægt 183.05
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromostyrene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromostyrene