Få mere at vide
4-bromostyren, 96%, stabiliseret
Artikelnummer. 10245770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245770 10 mL Glasflaske 10ml
10071820 25 mL Glasflaske 25ml
11924521 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154280100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-82-9
Molekylær formel C8H7Br
Molekylvægt (g/mol) 183.05
MDL nummer MFCD00000110
InChI nøgle WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC navn 1-brom-4-ethenylbenzen
SMIL BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromostyrene
Smeltepunkt 4.5°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 88.0°C to 89.0°C (16.0 mmHg)
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHC6H4Br
Brydningsindeks 1.5930 to 1.5950
Mængde 10 mL
Beilstein 05,II,367
Specifik vægtfylde 1.4
Stabilisator 100 to 500ppm 4-tert.-butylcatechol
Formel vægt 183.05
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromostyrene, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.