Få mere at vide
4-Bromosalicylaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15481018
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481018 5 g 5g
15491018 250 mg 250mg
15471018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54850.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 22532-62-3 | C7H5BrO2 | 201,019 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stærke baser og oxidationsmidler skal undgås.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22532-62-3
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.019
MDL nummer MFCD06252606
InChI nøgle HXTWKHXDFATMSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromosalicylaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-hydroxy, 4-bromo-2-hydroxybenzaldheyde, 4-bromosalicyladehyde, pubchem16944, acmc-1cq5t, intermediates-zcf02605, 4-bromo-2-hydroxybenaldehyde
PubChem CID 4066019
IUPAC navn 4-brom-2-hydroxybenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Bromosalicylaldehyde
Smeltepunkt 50 °C til 54 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 201.02
Procent renhed 97%