Få mere at vide
4'-Bromopropiophenone, 97%
Artikelnummer. 11496907
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496907 10 g 10g
11334769 25 g 25g
11406917 50 g 50g
11416917 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11496907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14349.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10342-83-3 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10342-83-3
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.07
MDL nummer MFCD00000106
InChI nøgle UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromopropiophenone, 1-4-bromophenyl propan-1-one, p-bromopropiophenone, 4-bromopropiophenone, propiophenone, 4'-bromo, 4-bromophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-1-propanone, aurora 22532
PubChem CID 66312
IUPAC navn 1-(4-bromophenyl)propan-1-one
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromopropiophenone
Smeltepunkt 45°C to 47°C
Kogepunkt 129°C to 131°C (7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Beilstein 1210311
Formel vægt 213.08
Procent renhed 97%