Få mere at vide
4'-Bromopropiophenone, 97%
Artikelnummer. 11416917
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416917 250 g 250g
11496907 10 g 10g
11334769 25 g 25g
11406917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11416917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14349.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10342-83-3 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10342-83-3
Molekylær formel C9H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 213.07
MDL nummer MFCD00000106
InChI nøgle UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-bromopropiophenone, 1-4-bromophenyl propan-1-one, p-bromopropiophenone, 4-bromopropiophenone, propiophenone, 4'-bromo, 4-bromophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl-1-propanone, aurora 22532
PubChem CID 66312
IUPAC navn 1-(4-bromophenyl)propan-1-one
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Bromopropiophenone
Smeltepunkt 45°C to 47°C
Kogepunkt 129°C to 131°C (7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 250 g
Beilstein 1210311
Formel vægt 213.08
Procent renhed 97%